2-Bromo-6-nitrotoluene

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR27478-25G OR27478-5G
APOSOR27478-25GEA 61.4 EUR
APOSOR27478-25G APOSOR27478-5G
2-Bromo-6-nitrotoluene
2-Bromo-6-nitrotoluene
Kaava: C₇H₆BrNO₂
Kiehumispiste: 108…110 °C/3,3mmHg
Sulamispiste: 37…42 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009792
CAS-numero: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR