Methyl-6-chloronicotinate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR27398-25G OR27398-100G OR27398-500G
APOSOR27398-25GEA 22 EUR
APOSOR27398-25G APOSOR27398-100G APOSOR27398-500G
Methyl-6-chloronicotinate 98%
Methyl-6-chloronicotinate
Kaava: C₇H₆ClNO₂
Sulamispiste: 83…90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00023420
CAS-numero: 73781-91-6