2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, Technical Grade
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR27359-1G
APOSOR27359-1GEA 62.9 EUR
APOSOR27359-1G
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, Technical Grade
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine
Kaava: C₉H₁₃NO₂
Kiehumispiste: 127…128 °C/2mmHg
Sulamispiste: 38…40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052978
CAS-numero: 50800-92-5
UN: 3259
ADR: 8,III