1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one

Toimittaja: Apollo Scientific

OR26592-1G OR26592-250MG OR26592-500MG OR26592-5G
APOSOR26592-1GEA 191 EUR
APOSOR26592-1G APOSOR26592-250MG APOSOR26592-500MG APOSOR26592-5G
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
Kaava: C₁₆H₁₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00027612
CAS-numero: 14802-30-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR