Tris(4-metyylifenyyli)fosfiini 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR25774-100G OR25774-25G OR25774-5G
APOSOR25774-100GEA 65.8 EUR
APOSOR25774-100G APOSOR25774-25G APOSOR25774-5G
Tris(4-metyylifenyyli)fosfiini 99%
Tris(4-metyylifenyyli)fosfiini
Kaava: C₂₁H₂₁P
Sulamispiste: 144…148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008542
CAS-numero: 1038-95-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR