2-Methyl-3-nitroanisole 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR25731-1G OR25731-5G OR25731-25G
APOSOR25731-1GEA 29.2 EUR
APOSOR25731-1G APOSOR25731-5G APOSOR25731-25G
2-Methyl-3-nitroanisole 98%
2-Methyl-3-nitroanisole
Kaava: C₈H₉NO₃
Kiehumispiste: 94…96 °C/0,5mmHg
Sulamispiste: 54…56 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007159
CAS-numero: 4837-88-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR