3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR2554-1G OR2554-250MG
APOSOR2554-1GEA 548 EUR
APOSOR2554-1G APOSOR2554-250MG
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid
Kaava: C₁₃H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09262519
CAS-numero: 927981-91-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR