Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate

Toimittaja: Apollo Scientific

OR25070-10G OR25070-1G OR25070-5G
APOSOR25070-10GEA 175 EUR
APOSOR25070-10G APOSOR25070-1G APOSOR25070-5G
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Kaava: C₁₀H₉NO₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00068076
CAS-numero: 57601-89-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR