1-Metyyli-isokinoliini

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR24943-25G OR24943-5G OR24943-1G OR24943-250MG OR24943-10G
APOSOR24943-25GEA 526 EUR
APOSOR24943-25G APOSOR24943-5G APOSOR24943-1G APOSOR24943-250MG APOSOR24943-10G
1-Metyyli-isokinoliini
1-Metyyli-isokinoliini
Kaava: C₁₀H₉N
Kiehumispiste: 126…128 °C/16mmHg
Sulamispiste: 44540 °C
Tiheys: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006902
CAS-numero: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR