1-Methylcyclopropanecarboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR24738-10G OR24738-1G OR24738-5G
APOSOR24738-10GEA 90.6 EUR
APOSOR24738-10G APOSOR24738-1G APOSOR24738-5G
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Kaava: C₅H₈O₂
Kiehumispiste: 183…185 °C
Sulamispiste: 30 °C
Leimahduspiste: 84 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001290
CAS-numero: 6914-76-7
EINECS: 230-020-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR