1-Fenyyli-imidatsoli 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR24638-10G OR24638-5G OR24638-1G
APOSOR24638-10GEA 135 EUR
APOSOR24638-10G APOSOR24638-5G APOSOR24638-1G
1-Fenyyli-imidatsoli 98%
1-Fenyyli-imidatsoli
Kaava: C₉H₈N₂
Kiehumispiste: 142 °C/15mmHg
Sulamispiste: 13 °C
Tiheys: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041204
CAS-numero: 7164-98-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR