1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR24329-10G OR24329-1G
APOSOR24329-10GEA 380 EUR
APOSOR24329-10G APOSOR24329-1G
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Kaava: C₁₃H₁₃ClN₂O₂
Sulamispiste: 116…121 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00068141
CAS-numero: 175137-17-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR