2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR24108-1G OR24108-50MG OR24108-250MG OR24108-500MG
APOSOR24108-1GEA 66.3 EUR
APOSOR24108-1G APOSOR24108-50MG APOSOR24108-250MG APOSOR24108-500MG
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Kaava: C₃H₉BrN₄
Sulamispiste: 181…187 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012694
CAS-numero: 55959-84-7
EINECS: 259-921-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR