3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR23984-100G OR23984-25G OR23984-5G
APOSOR23984-100GEA 333 EUR
APOSOR23984-100G APOSOR23984-25G APOSOR23984-5G
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate 97%
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate

  • May form small amount of sediment.

Kaava: C₈H₆ClNO
Kiehumispiste: 107 °C/3mmHg
Sulamispiste: 20…24 °C
Tiheys: 1,224 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 109 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00013858
CAS-numero: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
UN: 2236
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR