4-(Chloromethyl)benzoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR2365-25G OR2365-5G
APOSOR2365-25GEA 24.9 EUR
APOSOR2365-25G APOSOR2365-5G
4-(Chloromethyl)benzoic acid
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Kaava: C₈H₇ClO₂
Sulamispiste: 201…202 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002568
CAS-numero: 1642-81-5
EINECS: 216-697-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR