6-Phenoxy-3-formylpyridine

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR23319-100MG
APOSOR23319-100MGEA 58.4 EUR
APOSOR23319-100MG
6-Phenoxy-3-formylpyridine
6-Phenoxy-3-formylpyridine
Kaava: C₁₂H₉NO₂
Sulamispiste: 102…103 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02681950
CAS-numero: 173282-69-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR