4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR23259-1G OR23259-250MG
APOSOR23259-1GEA 238 EUR
APOSOR23259-1G APOSOR23259-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Kaava: C₉H₆N₂O₂S
Sulamispiste: 230 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085167
CAS-numero: 187999-31-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR