2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR23196-10G OR23196-1G OR23196-5G
APOSOR23196-10GEA 155 EUR
APOSOR23196-10G APOSOR23196-1G APOSOR23196-5G
2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Kaava: C₆H₅BrOS
Sulamispiste: 29…33 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD02677721
CAS-numero: 10531-41-6
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR