Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR23174-100G OR23174-25G OR23174-5G
APOSOR23174-100GEA 506 EUR
APOSOR23174-100G APOSOR23174-25G APOSOR23174-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Kaava: C₉H₆OS
Kiehumispiste: 166 °C/20mmHg
Sulamispiste: 53…57 °C
Leimahduspiste: >113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052376
CAS-numero: 5381-20-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR