6-Quinoxalinecarboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR23160-1G OR23160-5G OR23160-25G
APOSOR23160-1GEA 22 EUR
APOSOR23160-1G APOSOR23160-5G APOSOR23160-25G
6-Quinoxalinecarboxylic acid
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Kaava: C₉H₆N₂O₂
Sulamispiste: 248…251 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01365834
CAS-numero: 6925-00-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR