Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR23087-1G OR23087-5G
APOSOR23087-1GEA 110 EUR
APOSOR23087-1G APOSOR23087-5G
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Kaava: C₈H₄ClNOS
Sulamispiste: 124…130 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03659697
CAS-numero: 67748-61-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR