4-Acetyl-4-(ethoxycarbonyl)heptane-1,7-dioic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR22879-1G
APOSOR22879-1GEA 83.3 EUR
APOSOR22879-1G
4-Acetyl-4-(ethoxycarbonyl)heptane-1,7-dioic acid
4-Acetyl-4-(ethoxycarbonyl)heptane-1,7-dioic acid
Kaava: C₁₂H₁₈O₇
Sulamispiste: 105…108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052373
CAS-numero: 72653-14-6