2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR22745-1G OR22745-250MG OR22745-500MG OR22745-2.5G OR22745-5G
APOSOR22745-1GEA 132 EUR
APOSOR22745-1G APOSOR22745-250MG APOSOR22745-500MG APOSOR22745-2.5G APOSOR22745-5G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Kaava: C₆H₁₁NO
Sulamispiste: 176…177 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00829406
CAS-numero: 1759-55-3