2,4-Dimetoksifenyyliboronihappo
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR2224-5G OR2224-25G OR2224-100G
APOSOR2224-5GEA 22 EUR
APOSOR2224-5G APOSOR2224-25G APOSOR2224-100G
2,4-Dimetoksifenyyliboronihappo
2,4-Dimetoksifenyyliboronihappo
Kaava: C₈H₁₁BO₄
Sulamispiste: 125 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01074590
CAS-numero: 133730-34-4