2-(Methylthio)nicotinamide
Toimittaja: Apollo Scientific
OR21420-1G
APOSOR21420-1GEA 103 EUR
APOSOR21420-1G
2-(Methylthio)nicotinamide
2-(Methylthio)nicotinamide
Kaava: C₇H₈N₂OS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 175135-28-1