4-Hydroksi-3,5-dimetyylibentsaldehydi

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR21230-100G OR21230-500G
APOSOR21230-100GEA 40.9 EUR
APOSOR21230-100G APOSOR21230-500G
4-Hydroksi-3,5-dimetyylibentsaldehydi
4-Hydroksi-3,5-dimetyylibentsaldehydi
Kaava: C₉H₁₀O₂
Sulamispiste: 112…116 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006946
CAS-numero: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR