2,3,5,6-Tetrachloropyridine 98+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR2045-5G OR2045-1G
APOSOR2045-5GEA 29.2 EUR
APOSOR2045-5G APOSOR2045-1G
2,3,5,6-Tetrachloropyridine 98+%
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Kaava: C₅HCl₄N
Kiehumispiste: 250…252 °C
Sulamispiste: 88…93 °C
Leimahduspiste: 188 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00092428
CAS-numero: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III