Trimethylsulphoxonium chloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR20031-100G OR20031-25G OR20031-5G
APOSOR20031-100GEA 84.7 EUR
APOSOR20031-100G APOSOR20031-25G APOSOR20031-5G
Trimethylsulphoxonium chloride
Trimethylsulphoxonium chloride
Kaava: C₃H₉ClOS
Sulamispiste: 226…229 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011898
CAS-numero: 5034-06-0
EINECS: 225-724-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR