Methyl 6-bromohexanoate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR2002-100G OR2002-25G OR2002-500G
APOSOR2002-100GEA 58.4 EUR
APOSOR2002-100G APOSOR2002-25G APOSOR2002-500G
Methyl 6-bromohexanoate 98%
Methyl 6-bromohexanoate
Kaava: C₇H₁₃BrO₂
Kiehumispiste: 70…74 °C/1mmHg
Tiheys: 1,316 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00187528
CAS-numero: 14273-90-6
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable