3-(Acetylamino)benzoyl chloride
Toimittaja: Apollo Scientific
OR200167-1G OR200167-250MG
APOSOR200167-1GEA 456 EUR
APOSOR200167-1G APOSOR200167-250MG
3-(Acetylamino)benzoyl chloride
3-(Acetylamino)benzoyl chloride
Kaava: C₉H₈ClNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11939183
CAS-numero: 90531-74-1