5-Bromo-6-chloronicotinoyl chloride
Toimittaja: Apollo Scientific
OR200143-1G OR200143-100MG OR200143-250MG OR200143-500MG OR200143-2.5G
APOSOR200143-1GEA 526 EUR
APOSOR200143-1G APOSOR200143-100MG APOSOR200143-250MG APOSOR200143-500MG APOSOR200143-2.5G
5-Bromo-6-chloronicotinoyl chloride
5-Bromo-6-chloronicotinoyl chloride
Kaava: C₆H₂BrCl₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16037365
CAS-numero: 78686-84-7