2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR200112-1G OR200112-250MG
APOSOR200112-1GEA 285 EUR
APOSOR200112-1G APOSOR200112-250MG
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
Kaava: C₇H₂Cl₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18400116
CAS-numero: 42221-49-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR