1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine

Toimittaja: Apollo Scientific

OR200098-1G OR200098-100MG OR200098-250MG OR200098-500MG OR200098-2.5G
APOSOR200098-1GEA 222 EUR
APOSOR200098-1G APOSOR200098-100MG APOSOR200098-250MG APOSOR200098-500MG APOSOR200098-2.5G
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Kaava: C₁₃H₁₈BrNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03992861
CAS-numero: 554430-68-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR