3-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
OR200045-1G
APOSOR200045-1GEA 523 EUR
APOSOR200045-1G
3-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
3-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
Kaava: C₁₃H₉NO₅
Sulamispiste: 188 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00690134
CAS-numero: 27237-21-4