tert-Butyl methyl(piperidin-4-yl)carbamate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR1963-1G
APOSOR1963-1GEA 22 EUR
APOSOR1963-1G
tert-Butyl methyl(piperidin-4-yl)carbamate
tert-Butyl methyl(piperidin-4-yl)carbamate
Kaava: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02683051
CAS-numero: 108612-54-0