Acetoxyacetyl chloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR1899-100G OR1899-25G OR1899-5G
APOSOR1899-100GEA 135 EUR
APOSOR1899-100G APOSOR1899-25G APOSOR1899-5G
Acetoxyacetyl chloride
Acetoxyacetyl chloride
Kaava: C₄H₅ClO₃
Kiehumispiste: 55 °C/12mmHg
Tiheys: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 71 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011535
CAS-numero: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR