4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR18870-1G OR18870-5G
APOSOR18870-1GEA 228 EUR
APOSOR18870-1G APOSOR18870-5G
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide
Kaava: C₉H₈Br₂O
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD20266827
CAS-numero: 3114-08-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR