5-Kloori-isatiini

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR18353-100G OR18353-25G
APOSOR18353-100GEA 58.4 EUR
APOSOR18353-100G APOSOR18353-25G
5-Kloori-isatiini
5-Kloori-isatiini
Kaava: C₈H₄ClNO₂
Sulamispiste: 254…258 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014567
CAS-numero: 17630-76-1
EINECS: 241-614-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR