4-Methylcinnamic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR18348-100G OR18348-25G OR18348-5G
APOSOR18348-100GEA 67.2 EUR
APOSOR18348-100G APOSOR18348-25G APOSOR18348-5G
4-Methylcinnamic acid
4-Methylcinnamic acid
Kaava: C₁₀H₁₀O₂
Sulamispiste: 196…198 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002697
CAS-numero: 1866-39-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR