4-Hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
OR183475-1G
APOSOR183475-1GEA 95 EUR
APOSOR183475-1G
4-Hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₁H₉NO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00454147
CAS-numero: 35973-18-3