7-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
OR183474-1G
APOSOR183474-1GEA 87.6 EUR
APOSOR183474-1G
7-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₁H₈ClNO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179783
CAS-numero: 405923-50-4