2-Aminobenzothiazole 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR18345-100G OR18345-25G
APOSOR18345-100GEA 36.6 EUR
APOSOR18345-100G APOSOR18345-25G
2-Aminobenzothiazole 97%
2-Aminobenzothiazole
Kaava: C₇H₆N₂S
Sulamispiste: 126…129 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005785
CAS-numero: 136-95-8
EINECS: 205-268-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR