3-Nitrophthalic acid 96%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR18338-1KG OR18338-2.5KG OR18338-500G
APOSOR18338-1KGEA 65.8 EUR
APOSOR18338-1KG APOSOR18338-2.5KG APOSOR18338-500G
3-Nitrophthalic acid 96%
3-Nitrophthalic acid
Kaava: C₈H₅NO₆
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007138
CAS-numero: 603-11-2
EINECS: 210-030-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR