4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR18015-1G OR18015-250MG
APOSOR18015-1GEA 54.1 EUR
APOSOR18015-1G APOSOR18015-250MG
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Kaava: C₉H₉NO₄
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09832994
CAS-numero: 54941-44-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR