2-Aminobenzothiazol-6-ol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR17549-1G
APOSOR17549-1GEA 58.4 EUR
APOSOR17549-1G
2-Aminobenzothiazol-6-ol
2-Aminobenzothiazol-6-ol
Kaava: C₇H₆N₂OS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00511763
CAS-numero: 26278-79-5
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable