6-Amino-5-bromonicotinic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
OR16907-1G
APOSOR16907-1GEA 43.8 EUR
APOSOR16907-1G
6-Amino-5-bromonicotinic acid
6-Amino-5-bromonicotinic acid
Kaava: C₆H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11109515
CAS-numero: 180340-69-6