(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR15997-1G OR15997-5G OR15997-10G
APOSOR15997-1GEA 114 EUR
APOSOR15997-1G APOSOR15997-5G APOSOR15997-10G
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Kaava: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09952105
CAS-numero: 365996-30-1