1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR15957-1G OR15957-250MG
APOSOR15957-1GEA 736 EUR
APOSOR15957-1G APOSOR15957-250MG
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₁H₁₅N₃O₂
Sulamispiste: 185…186,5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 930111-02-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR