2-Thiazolecarboxylic acid 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR15912-25G OR15912-5G OR15912-10G
APOSOR15912-25GEA 0 EUR
APOSOR15912-25G APOSOR15912-5G APOSOR15912-10G
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₄H₃NO₂S
Sulamispiste: 91,5…93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02094169
CAS-numero: 14190-59-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR