2-Phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR15120-50MG
APOSOR15120-50MGEA 29.2 EUR
APOSOR15120-50MG
2-Phenyl-1,3-thiazol-4-ol
2-Phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Kaava: C₉H₇NOS
Sulamispiste: 119…121 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08444022
CAS-numero: 827-45-2